Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale
Codice prodotto. 17848097
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
200 mL
250 ml
300 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 mL
2000 ml
ID collo (sistema metrico):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 180
pezzi 20
pezzi 279
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 50
pezzi 90
Codice prodotto. 17848097
Marca: Kautex™ 2000770534
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'apertura ampia semplifica il riempimento e la pulizia. I flaconi a imboccatura larga Kautex™ sono ideali per liquidi, paste e granulati.
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for flexibility and toughness
  • Natural translucent color, round bottles
  • Easy to fill and clean
  • Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage 
  • Includes leakproof screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 750 ml
Da utilizzare con (applicazione) Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni
Forma Rotondo
Include Chiusura
Materiale Polietilene a bassa densità
ID collo (sistema metrico) 39.2 mm
Chiusura parte sostitutiva Chiusura a vite in LDPE
Quantità 1 ciascuno
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 173 mm
Product Type Bottiglie con collo largo
Tipo di chiusura Screw Cap