Learn More
Cole-Parmer™ Natural PEEK Tubing
Click to view available options
Overall Length (English):
5 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PEEK Tubing
- 0.010 in. ID x 1/16 in. OD
- Natural Color
- 5000psi max
- Sterilize with autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
- 5 ft/Pk
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubing |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/100 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/16in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.6 mm |
| Overall Length (English) | 5 ft. |
| Vedi altri risultati |