Learn More
Cole-Parmer™ Puntali per il caricamento di gel in polipropilene naturale
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 200 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 1020
Descrizione
- 1 to 200μL
- 5 Racks of 204 tips
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 - 200 μl |
| Colore | Incolore |
| Autoclavabile | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) | 69.85 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per sequenziamento di DNA o caricamento di gel per elettroforesi |
| Stile punta | Puntali per caricamento gel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sartorius Biohit Proline, Costar, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Jencons Sealpette, Oxford, Oxford Benchmate, Gilson Pipetman, Socorex, Titertek Digital |
| Materiale | Polipropilene |