Learn More
Fisherbrand™ Natural Polypropylene Straight Sided Jars without Caps
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 120 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
Colore | Natural |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 54 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 51 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 432 |
Colore chiusura | N/A |
Finitura collo | 58-400 |