Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappi in gomma naturale con bordo pieghevole
Codice prodotto. 11714598
Click to view available options
:
Height: 12.5mmH/19mmH; Diameter: 17.8 to 22.1mm
Codice prodotto. 11714598
Marca: Saint Gobain Life Sciences 40702020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these stoppers for extra protection of tube ends during transport, handling and other operations during which tubes require both internal and end protection. Saint Gobain Life Sciences™ Natural Rubber Folding Skirt Stoppers provide an excellent seal.
  • Stoppers are flexible and provide a complete seal and good adhesion
  • Grey-blue grade: made from natural rubber
  • Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in moist heat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) Da 17.8 a 22.1 mm
Altezza (sistema metrico) H 12.5 mm/H 19 mm
Quantità Confezione da 20
Materiale Gomma naturale
Product Type Tappo con minigonna pieghevole
Stopper Number 19.4 D