Learn More
Ansell Edmont™ Guanti industriali spessi in lattice di gomma naturale
Codice prodotto. 12901125
Click to view available options
Size:
7.5
8.5
9.5
Dimensione della confezione:
12 paia
pezzi 12
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12901125
Marca: Ansell Edmont™ A118075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Comfortable and sensitive natural rubber latex glove, yet withstands rough treatment. Ansell Edmont™ Marigold™ Black Heavyweight G17K Gloves have a high resistance to water-based chemicals.
  • Good resistance to abrasion
  • Tough, general purpose industrial glove
  • Resistant and flexible, suitable for many industrial applications
  • Flock-lined 100% cotton
  • Ideal for use where heavy duty chemical protection is essential
  • Beaded cuff for tear resistance and easy pull-on
  • Longer gauntlet style cuff for extra protection
  • Dirt masking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 374, EN 388:3121, EN 420
Coating Material Lattice in gomma naturale
Colore Black
Latex Free
Materiale Lattice in gomma naturale
Product Type Guanti
Size 7.5
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la protezione da prodotti aggressivi a base acquosa, ideale per l'industria pesante
Stile polso guanto Manichetta più lunga
Quantità 12 paia
Resistente a Sostanze chimiche a base acquosa
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm