Learn More
Ansell Edmont™ Guanti Profil Plus in lattice di gomma naturale resistenti agli agenti chimici
Codice prodotto. 12435120
Click to view available options
Size:
8
9
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12435120
Marca: Ansell Edmont™ 87850080
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Medium weight gloves with outstanding grip. Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance.100% cotton flocklining makes the glove softer and more comfortable to wear while helping to absorb perspiration. Specially treated to reduce the risk of allergy.
  • Specially treated to reduce the risk of allergy
  • Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance
  • 100% cotton flocklining - soft, comfortable and absorbent
  • Ideal for janitorial use and handling in wet conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN420:2003A1:2009, EN374: 2003,EN 388: 2003
Coating Material Lattice in gomma naturale
Colore Yellow
Latex Free
Materiale Lattice in gomma naturale
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size 8
Spessore (sistema metrico) 0.55 mm
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione generale sul bagnato
Stile polso guanto Rosato
Quantità 12 paia
Resistente a Pericoli meccanici e sostanze chimiche
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm