Learn More
Ansell Edmont™ Guanti Profil Plus in lattice di gomma naturale resistenti agli agenti chimici
Codice prodotto. 12455120
Click to view available options
Dimensione della confezione:
12 paia
Size:
8
9
Codice prodotto. 12455120
Marca: Ansell Edmont™ 87850100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Medium weight gloves with outstanding grip. Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance.100% cotton flocklining makes the glove softer and more comfortable to wear while helping to absorb perspiration. Specially treated to reduce the risk of allergy.
  • Specially treated to reduce the risk of allergy
  • Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance
  • 100% cotton flocklining - soft, comfortable and absorbent
  • Ideal for janitorial use and handling in wet conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Product Type Immersion Gloves
Stile 87-850
Spessore (sistema metrico) 0.55 mm
Colore polso guanto Yellow
Stile polso guanto Pinked
Materiale rivestimento interno Cotton Flocking
Quantità 144 Pairs
Resistente a Mechanical hazards and enhanced chemical resistance
Serie 87-850