Learn More
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
14 mm
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
28.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
44.5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) foro | 3mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory use |
| Durezza | 46/55 IRHD |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Quantità | 20/Pk. |
| Colore | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 7 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 9 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Product Type | Tapered Stopper (1 hole) |