Learn More
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale
Codice prodotto. p-8011941 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
14 mm
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
28.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
44.5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116.5 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Product Code. 11577592
Only null left
Add to basket
Add to basket
Used for laboratory purposes.
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Contains one hole
Specifications
Diametro (sistema metrico) foro 5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per uso di laboratorio
Durezza 46/55 IRHD
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Quantità Confezione da 20
Colore Rosso
Diameter (Metric) Bottom 10 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 12.5 mm
Materiale Gomma naturale
Product Type Tappo