Learn More
BRAND™ Dispositivo di riempimento per pipette in gomma naturale
Codice prodotto. p-8000114 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
100 mL
Modello:
Flip
Standard
Universal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10363341
Marca: BRAND™ 25315
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Al 100% in gomma naturale. Il dispositivo di riempimento per pipette in gomma naturale BRAND™ consente di eliminare il pipettaggio con la bocca e la manipolazione di materiali pericolosi. Disponibilità di modelli universali, standard o pieghevoli con opzione a 2 o 3 valvole.
  • Manufactured from 100% natural rubber.
  • Eliminates mouth pipetting and handling of hazardous material.
  • Available in universal, standard, or flip model, with 2 or 3-valve options
  • 2-valve flip model enables one-handed operation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Valve A: Release air, Valve S: Filling, Valve E: Delivery
Materiale Natural Rubber
Modello Universal
Volume (sistema metrico) 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Pipette fino a 10 ml modello universale per quasi tutte le pipette fino a 100 ml
Include 3 valvole
Quantità 1 ciascuno