Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappi in gomma naturale
Codice prodotto. 10256164
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Quantità:
Confezione da 10
Confezione da 100
Confezione da 20
Confezione da 5
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 10256164
Marca: Saint Gobain Life Sciences 20304105
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi tappi in gomma elastica naturale sono flessibili e garantiscono una tenuta perfetta e un'ottima adesione. I tappi in gomma naturale Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ resistono agli agenti chimici durante il normale uso in laboratorio. Ideali per l'uso con pipette, fiale, flaconi, fiasche o palloni.
  • Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
  • DIN Standard 18271
  • Gray-blue color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) foro 9.5 mm
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Quantità Confezione da 5
Colore Blu
Diameter (Metric) Bottom 34 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 41 mm
Materiale Gomma naturale
Product Type Tappo
Stopper Number 41 D