Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappi in gomma naturale
Codice prodotto. 10696585
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Quantità:
Confezione da 10
Confezione da 100
Confezione da 20
Confezione da 5
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 10696585
Marca: Saint Gobain Life Sciences 20302750
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi tappi in gomma elastica naturale sono flessibili e garantiscono una tenuta perfetta e un'ottima adesione. I tappi in gomma naturale Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ resistono agli agenti chimici durante il normale uso in laboratorio. Ideali per l'uso con pipette, fiale, flaconi, fiasche o palloni.
  • Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
  • DIN Standard 18271
  • Gray-blue color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Quantità Confezione da 50
Colore Blu
Diameter (Metric) Bottom 21 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 27 mm
Materiale Gomma naturale
Product Type Tappo
Stopper Number 27 D