Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappi in gomma naturale
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Quantità:
Confezione da 10
Confezione da 100
Confezione da 20
Confezione da 5
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Descrizione
- Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
- DIN Standard 18271
- Gray-blue color
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Quantità | Confezione da 20 |
| Colore | Blu |
| Diameter (Metric) Bottom | 29 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 35 mm |
| Materiale | Gomma naturale |
| Product Type | Tappo |
| Stopper Number | 34 D |