Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo per vuoto in gomma naturale
Codice prodotto. p-8003105
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
Dimensione della confezione:
1m
Codice prodotto. 10509661
Marca: Deutsch Neumann™ 3020717
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides flexibility, tear strength and resilience for vacuum applications. Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing is manufactured from red natural rubber.
  • Durometer 50 Shore A
  • Good elastic memory
  • Excellent choice for vacuum applications
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Materiale Gomma naturale
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 5 mm
Colore Red