Learn More
mb2 Stool on Glides - Wood - Mid Lift
Codice prodotto. 11937654
Click to view available options
:
Holds 5 Pads
Codice prodotto. 11937654
Marca: mb2 AB4B2D1NE3
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stool on glides - wood seat - Mid lift
  • Stool with wood seat
  • Pneumatic cylinder for height adjustment
  • 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
  • Glides
Specifica
Product Type Stool
Colore Natural
Adjustable (Height) Yes
Regolabile Height
Autoclavabile Not Autoclavable
Finitura Fireproof
Altezza (sistema metrico) 646 mm
Capacità 5 Pads
Altezza seduta 450 to 630 mm
Peso (sistema metrico) 5.78 kg
Con bracciolo No
Con schienale No
Con ruote No
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione No
Materiale Plywood
Tipo di seduta Stool