Learn More
mb2 Stool on Castors - Wood - Mid Lift
Click to view available options
:
Holds 5 Wheels
Descrizione
- Stool with wood seat
- Pneumatic cylinder for height adjustment
- 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
- Hard floor castors 50 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Stool |
| Colore | Natural |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Regolabile | Height |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Finitura | Fireproof |
| Altezza (sistema metrico) | 646 mm |
| Capacità | 5 Wheels |
| Altezza seduta | 470 to 650 mm |
| Peso (sistema metrico) | 5.98 kg |
| Vedi altri risultati |