Learn More
mb2 Stool on Glides - Wood
Click to view available options
:
Holds 5 Pads
Descrizione
- Stool with wood seat
- Pneumatic cylinder for height adjustment
- 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
- Glides
Specifica
Specifica
| Product Type | Stool |
| Colore | Natural |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Regolabile | Height |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Finitura | Fireproof |
| Altezza (sistema metrico) | 496 mm |
| Capacità | 5 Pads |
| Altezza seduta | 390 to 540 mm |
| Peso (sistema metrico) | 5.78 kg |
| Vedi altri risultati |