Learn More
mb2 Stool on Castors - Wood
Codice prodotto. 11927654
Click to view available options
:
Holds 5 Wheels
Codice prodotto. 11927654
Marca: mb2 AB4B1D1NE2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stool on casters - wood seat - Standard height
  • Stool with wood seat
  • Pneumatic cylinder for height adjustment
  • 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
  • Hard floor castors 50 mm
Specifica
Product Type Stool
Colore Natural
Adjustable (Height) Yes
Regolabile Height
Autoclavabile Not Autoclavable
Finitura Fireproof
Altezza (sistema metrico) 496 mm
Capacità 5 Wheels
Altezza seduta 400 to 560 mm
Peso (sistema metrico) 5.78 kg
Con bracciolo No
Con schienale No
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione No
Materiale Plywood
Tipo di seduta Desk Height