Learn More
Abeba™ Nature 4085 Shoes
Codice prodotto. 15621448
Click to view available options
Size:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15621448
Marca: Abeba™ 4085/39
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Leather covered cork footbed is ESD dissipative.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Leather coated cork footbed
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • 2 adjustable instep straps
  • velcro fastening
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Colore Black
Materiale pianta del piede Cork
Materiale Leather
Size 39
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 4085