Learn More
Abeba™ Nature 8045 Shoes
Codice prodotto. 15632988
Click to view available options
Size:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15632988
Marca: Abeba™ 8045/34
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Leather covered cork footbed is ESD dissipative.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Leather coated cork footbed
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Adjustable instep area
  • Buckle fastening
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Colore Black
Materiale pianta del piede Cork
Materiale Leather
Size 34
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 8045