Learn More
NBQX, MedChemExpress
Codice prodotto. 16416308
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16416308
Marca: Medchem Express HY15068
MedChemExpress NBQX (FG9202) is a highly selective and competitive AMPA receptor antagonist. NBQX has neuroprotective and anticonvulsant activity.
NBQX (FG9202) is a highly selective and competitive AMPA receptor antagonist. NBQX has neuroprotective and anticonvulsant activity.
Specifica
Materiale o nome chimico NBQX
CAS 118876-58-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H8N4O6S
Quantità 10 mg
Sinonimo FG9202
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 75 mg/mL (223.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N1)C(NC2=C1C3=C(C([N+]([O-])=O)=C2)C(S(N)(=O)=O)=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 336.28
Peso formulazione 336.28
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.