Learn More
NBQX, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | NBQX |
| CAS | 118876-58-7 |
| Sinonimo | 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione; 6-Nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione |
| Quantità | 25 mg |
| Shipping Condition | No special requirements |
| Linea di prodotti | Life science |
| Formula molecolare | C12 H8 N4 O6 S |
| Forma fisica | Powder |
| Colore | Almost-white to Yellow |
| Purezza | ≥98% |