missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NCK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 10206-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The NCK family of SH2/SH3 adaptor proteins consists of two members, NCK1 and NCK2, which couple tyrosine kinase signaling, including the EGF and PDGF receptor-pathways, to downstream signaling proteins. The NCK2 protein binds human PDGFR-b (Tyr-1009); overexpression of NCK2 inhibits PDGF-induced membrane ruffling and lamellipod formation.Specifica
| NCK2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NCK2 | |
| Cytoplasmic protein NCK2, GRB4, Nck 2, NCK adaptor protein 2, NCK2, NCKbeta | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 17974, 316369, 8440 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O43639, O55033 | |
| Nck2 | |
| NCK2 Fusion Protein Ag0262 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto