Learn More
NCOA1/SRC-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigene | NCOA1/SRC-1 |
|---|---|
| Concentrazione | 800 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30237571
|
Proteintech
21952-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 16.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30234719
|
Proteintech
21952-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Risparmia 61.00€ 14% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The NCOA1/SRC-1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NCOA1/SRC-1. This antibody recognizes human antigen. The NCOA1/SRC-1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Specifica
| NCOA1/SRC-1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| F-SRC-1; KAT13A; MGC129719; MGC129720; NCoA-1; RIP160; SRC-1; SRC1; bHLHe42; bHLHe74 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity purified | |
| Polyclonal Antibody |
| 800 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 8648 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |