Learn More
NCX 1000, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Descrizione
NCX 1000 is a liver-specific NO donor compound derived from ursodeoxycholic acid (UDCA).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | NCX 1000 |
| CAS | 401519-96-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C38H55NO10 |
| Quantità | 1 mg |
| SMILES | C[C@H](CCC(OC1=CC=C(/C=C/C(OCCCCO[N+]([O-])=O)=O)C=C1OC)=O)[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])[C@@H](O)C[C@]5([H])C[C@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]23C |
| Molecular Weight (g/mol) | 685.84 |
| Peso formulazione | 685.84 |
| Percent Purity | 98.06% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.