Learn More
NDUFA6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NDUFA6 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.18 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16834624
|
Proteintech
15445-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16824624
|
Proteintech
15445-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NDUFA6 (NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 6), also known as LYRM6 (LYR motif-containing protein 6), NADHB14 or B14, is a 128 amino acid protein that localizes to the matrix side of the mitochondrial membrane and belongs to the complex I LYR family. Existing as a subunit of the multi-protein membrane respiratory chain NADH dehydrogenase complex (Complex I), NDUFA6 functions as an accessory protein that facilitates the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain. The gene encoding NDUFA6 maps to human chromosome 22, which houses over 500 genes and is the second smallest human chromosome.Specifica
| NDUFA6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P56556 | |
| 4700 | |
| NDUFA6 Fusion Protein Ag7593 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NDUFA6 |
| 0.18 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| B14, CI B14, Complex I B14, LYR motif containing protein 6, LYRM6, NADHB14, NDUFA6 | |
| NDUFA6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |