Learn More
Abnova™ NDUFB4 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Descrizione
- Sequence: MSFPKYKPSSLRTLPETLDPAEYNISPETRRAQAERLAIRAQLKREYLLQYNDPNRRGLIENPALLRWAYARTINVYPNFRPTPKNSLMGALCGFGPLIFIYYIIKTERDRKEKLIQEGKLDRTFHLSY
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | AAH00855.1 |
| ID gene (immissione) | 4710 |
| Nome | NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 4, 15kDa |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias gene | B15, CI-B15, MGC5105 |
| Simbolo del gene | NDUFB4 |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |