Learn More
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Neck Pad
Codice prodotto. 15930052 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Click to view available options
Size:
Thick
Thin
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15930052
Marca: CleanSpace™ Technology PAF0014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Thick foam neck pads are designed to be used with CleanSpace2 Respirators and can be attached to the unit using velcro strips.
  • Used with the CleanSpace2 Respirators: light weight, no hoses or belts
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows sweating and offers breathability
  • Easy to wash and quick drying; quick to replace
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Hygienic (medical quality materials) and hypoallergenic
Specifica
Monouso Reusable
Materiale Foam
Product Type Comfort Pad
Size Thick
Da utilizzare con (applicazione) Welding, Woodworking, Manufacturing, Smelting, Construction, Mining, Agriculture, Grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) CleanSpace 2 Respirators
Modello PAF-0014
Requisiti di stoccaggio Store at -10°C to +55°C
Dimensioni (L x P x A) 163 x 95 x 30 mm
Peso (sistema metrico) 20 g