Learn More
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Neck Support, Non-Fabic
Codice prodotto. 15950092 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15950092
Marca: CleanSpace™ Technology PAF1028
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CleanSpace™ Neck Support is designed to be used with the CleanSpace™ Ultra and CleanSpace™ EX PAPR units.
  • Used with the revolutionary CleanSpace™Respirators: lightweight, no hoses or belts
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows sweating and breathability
  • Easy to wash and quick drying
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement
  • Made of polyethylene plastic and is safe for use in decontaminated operations
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS1716: 2012, EN 12942
Colore Black
Monouso Reusable
Materiale Polyethylene
Product Type Neck Support
Size Small
Da utilizzare con (applicazione) Welding, Woodworking, Manufacturing, Smelting, Construction, Recycling Plants, Emergency Services, Mining, Agriculture, Processing Plants, Grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) PAF-1060, PAF-1070
Modello PAF-1028
Requisiti di stoccaggio Store at -10°C to +55°C
Dimensioni (L x P x A) 137 x 44 x 61 mm
Peso (sistema metrico) 7 g