missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Necrosulfonamide, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099932
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16495817

Marca: Medchem Express HY100573

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Necrosulfonamide is a necroptosis inhibitor acting by selectively targeting the mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL). Necrosulfonamide prevents MLKL-RIP1-RIP3 necrosome complex from interacting with its downstream effectors. MLKL is a critical substrate of RIP3 during the induction of necrosis.

Necrosulfonamide is a necroptosis inhibitor acting by selectively targeting the mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL). Necrosulfonamide prevents MLKL-RIP1-RIP3 necrosome complex from interacting with its downstream effectors. MLKL is a critical substrate of RIP3 during the induction of necrosis.

Specifica

Materiale o nome chimico Necrosulfonamide
CAS 1360614-48-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H15N5O6S2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 28 mg/mL (60.68 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=NC=CN=C2OC)=O)C=C1)/C=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)S3.[(E)]
Molecular Weight (g/mol) 461.47
Peso formulazione 461.47
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato