Learn More
Nectin-3/PVRL3 Antibody (CL15364) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
507.00€ - 726.00€
Specifica
| Antigene | Nectin-3/PVRL3 |
|---|---|
| Clone | CL15364 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30279570
|
Novus Biologicals
NBP3-43664-100ul |
100 μL |
726.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30279502
|
Novus Biologicals
NBP3-43664-25ul |
25 μL |
507.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Nectin-3/PVRL3 Monoclonal antibody specifically detects Nectin-3/PVRL3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Nectin-3/PVRL3 | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Immunology | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 25945 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| CL15364 | |
| Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CD113 antigen, CDw113FLJ90624, DKFZp566B0846, nectin 3, nectin-3, poliovirus receptor-related 3, poliovirus receptor-related protein 3, PPR3, PRR3CD113, PVRR3 | |
| This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q9NQS3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |