Learn More
Tocris Bioscience™ Ned K
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18776828
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18776828
Marca: Tocris Bioscience™ 5976/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
NAADP signaling inhibitor
Ned K is a NAADP inhibitor. Prevents Ca2+ oscillations in rat cardiomyocytes in vitro during simulated ischemia and reperfusion, but exhibits no significant effect on Ca2+ sparks. Significantly reduces infarct size in rat cardiac ischemia/reperfusion model in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Cream
Product Type Inhibitor
Formula molecolare C31H31N5O3
Peso formulazione 521.61g/mol
Solubilità Soluble to 50mM in DMSO
Content And Storage Store at -20°C
Da utilizzare con (applicazione) Prevents Ca2+ oscillations
Quantità 10 mg
For Research Use Only