Learn More
NEDD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene NEDD1
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16852454
Vedere i documenti
Proteintech
13993-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16842454
Vedere i documenti
Proteintech
13993-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This antibody works well in WB, IHC, IP and IF application.
Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1 (NEDD1) is required for mitosis progression. NEDD1 promotes the nucleation of microtubules from the spindle.
Specifica
Specifica
NEDD1
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P33215, Q8NHV4
121441, 17997, 299730
NEDD1 Fusion Protein Ag5077
Primary
-20°C
NEDD1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GCP WD, NEDD 1, NEDD1, Protein NEDD1, TUBGCP7
NEDD1
IgG
Antigen Affinity Chromatography