Learn More
Bochem™ Porta-aghi KOLLE con impugnatura in plastica
Codice prodotto. 10132701
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10132701
Marca: Bochem™ 12000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grip needles firmly with the Bochem™ Needle Holder KOLLE with Plastic Handle.
  • With or without needle
  • Aluminum or stainless steel
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Materiale Aluminum
Product Type Porta-aghi KOLLE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Needles
Include Con impugnatura in plastica
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 110 mm
Quantità 1 ciascuno