Learn More
BRAND™ Needle-Valve Stopcock and Burette Lateral Stopcock
Codice prodotto. 10048090 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 to 10 mL Burette
25 mL Burette
50 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10048090
Marca: BRAND™ 82122
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stopcock with interchangeable PTFE valve spindle, a cap, and a retention device.
  • Valve housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
  • Interchangeable PTFE valve spindle, PP cap, and retention device
  • Valve opening 0 to 2.5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Diametro (sistema metrico) 0 to 2.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mL Burette