Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Needle-Valve Stopcock for Desiccators
Codice prodotto. 10054320
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10054320 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10054320 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 02842404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.40€
    36.86€ / pezzi 1
    Risparmia 9.54€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Side tubulation needle-valve stopcock for desiccators
  • Cone: NS 24/29
  • Bore: NW 2.5 mm
  • Spindle: PTFE
  • Hose connection: outer diameter 8 mm
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Packaging unit: 1 piece
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Descrizione Cone: NS 24/29, Bore: NW 2.5 mm
Materiale Borosilicate Glass 3.3, PTFE
Quantità 1