missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nefopam hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16448658
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16448658

Marca: Medchem Express HYB1057

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.

Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.

Specifica

Materiale o nome chimico Nefopam hydrochloride
CAS 23327-57-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Quantità 10 mg
Sinonimo Fenazoxine hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCOC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3C1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 289.8
Percent Purity 99.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato