Learn More
NEIL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NEIL1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16839683
|
Proteintech
12145-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16829683
|
Proteintech
12145-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NEIL1 belongs to a class of DNA glycosylases homologous to the bacterial Fpg/Nei family. These glycosylases initiate the first step in base excision repair by cleaving bases damaged by reactive oxygen species and introducing a DNA strand break via the associated lyase reaction.Specifica
| NEIL1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q8K4Q6, Q96FI4 | |
| 367090, 72774, 79661 | |
| NEIL1 Fusion Protein Ag2793 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NEIL1 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| DNA glycosylase/AP lyase Neil1, Endonuclease 8 like 1, Endonuclease VIII like 1, FPG1, hFPG1, NEH1, Nei homolog 1, Nei like protein 1, NEI1, NEIL1 | |
| Neil1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |