missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Neisseria gonorrhoeae Native Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Formulazione | PBS |
| Quantità | 1 mL |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Virology Bacteria and Parasites |
| Proteine | Neisseria gonorrhoeae |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto