Learn More
Nelarabine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16498477
Marca: Medchem Express HY137015mg
MedChemExpress Nelarabine (506U78) is a nucleoside analogue and can be used for the research of T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL).
Nelarabine (506U78) is a nucleoside analogue and can be used for the research of T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL).
Specifica
Materiale o nome chimico Nelarabine
CAS 121032-29-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H15N5O5
Quantità 5 mg
Sinonimo 506U78 GW 506U78 Nelzarabine
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (336.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (33.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(OC)=C2N=CN([C@H]3[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)C2=N1
Molecular Weight (g/mol) 297.27
Peso formulazione 297.27
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.