Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FM
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Descrizione
- Alkaline intensive detergent, liquid concentrate
- Neodisher LaboClean FM removes of oil, fat, resin, paraffin and organic dyes
- Free of surfactants
- Free of phosphates, silicates and oxidising agents
- Good emulsifying and dispersing action.
- Especially suitable for the removal of oil, fat, resins and paraffin.
- For professional use only
- Dosage between 2-5 mL/L
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | 12.0 to 12.4 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Composizione | <5 % amphoteric surfactants 5 - 15 % polycarboxylates |
| Concentrazione | 2 to 5 mL/L |
| Tipo di contenitore | Canister |
| Densità | 1.2 g/cm3 (20°C) |
| Descrizione | 220 x 240 x 140 mm |
| Filtrato | Filtered |
| Viscosità | <50 mPa.s (20°C) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- neodisher LaboClean FM
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-¢carboxymethyl(2-hydroxyethyl)amino!acetic acid, sodium hydroxide