Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ LaboClean™ FT
Codice prodotto. 11703733
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
12 kg
Dimensione della confezione:
9.16L
Codice prodotto. 11703733
Marca: Dr.Weigert™ 410030
Includes
Alkaline; detergent; proteins; contaminants, radioactive; chlorine
Requires
Alkaline; detergent; proteins; contaminants, radioactive; chlorine
Neodisher LaboClean FT - Alkaline detergent liquid for use in special washing machines. For automated cleaning of laboratory glassware in microbiology, virology, nuclear medicine, the food industries, as well as bottles and equipment made of glass in pharmacies.
  • Alkaline detergent, liquid concentrate
  • Neodisher LaboClean FT is used for the removal of nutrient mediums, blood, proteins, radioactive contaminants and residues of tissue cultures
  • Free of surfactants and other surface-active substances
  • Oxidative action from active chlorine
  • Suitable for utensils of glass, ceramics, quartz and plastics
  • Dosage of 3-4 m/L
  • Not suitable for non-ferrous metals and light metal alloys
Order Info
Alkaline; detergent; proteins; contaminants, radioactive; chlorine
Certifications
Alkaline; detergent; proteins; contaminants, radioactive; chlorine
Compliance
Alkaline; detergent; proteins; contaminants, radioactive; chlorine
Warranty
Alkaline; detergent; proteins; contaminants, radioactive; chlorine
Alkaline; detergent; proteins; contaminants, radioactive; chlorine
Specifica
Product Type Neodisher FT
Forma Liquid
pH 11.8 to 12.2
Sterilità Non-sterile
Composizione Chlorine-based bleaching agents, phosphates
Concentrazione 2 to 4 mL/L
Tipo di contenitore Cestello
Densità 1.3 g/cm3 (20°C)
Descrizione 310 x 230 x 180 mm
Filtrato Filtered
Da utilizzare con (applicazione) Rimuove i residui di terreni di coltura, sangue, proteine, contaminazione radioattiva, colture cellulari e tissutali nonché altri residui organici
Volume (sistema metrico) 12 kg
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • neodisher LaboClean FT
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,sodium hypochlorite