Learn More
Dr.Weigert™ Agente neutralizzante Neodisher™ N
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Tipo di contenitore:
Canister
Cestello
Flacone
Dimensione della confezione:
25kg
5L
Pezzo
Descrizione
- Based on phosphoric acid
- neodisher N is used for neutralizing alkaline residues in washer disinfection
- Available in either bottles or canisters
- Has very good rinsing properties
- Suitable for use with: surgical instruments, anesthesia items, containers, surgical footwear, baby bottles, and other medical devices, as well as laboratory glassware Free of surfactantsDosage of between 2-4 mL/L
- Titration factor: 0.16
Specifica
Specifica
| Product Type | Neodisher N |
| Forma | Liquid |
| pH | 2.2 to 1.8 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Composizione | Phosphoric acid, citric acid |
| Concentrazione | 1 to 4 mL/L |
| Tipo di contenitore | Flacone |
| Dimensioni (L x P x A) | 250 x 100 x 60 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neutralizzazione di qualsiasi residuo alcalino presente sulla vetreria di laboratorio o pre-pulizia da acidi |
| Imballaggio | 12/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- neodisher N
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.