Learn More
Dr.Weigert™ Neutralizzatore liquido per acidi Neodisher™ Z
Codice prodotto. p-8000886
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Cestello (allungata)
Cestello (forma alta)
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 10140021
Marca: Dr.Weigert™ 420233
Edge
Neodisher Z - Acidic neutralising agent liquid. Neutralizes by adding to the first rinse after use of an alkaline detergent during automated reprocessing. Free of surfactants and phosphates.
  • Based on citric acid
  • neodisher Z is used for neutralizing alkaline residues in washer disinfection
  • Without phosphates, phosphoric acid, nitrogens compounds and surfactants
  • Dosage of between 2-4 mL/L
  • Gentle on materials
  • Laboratory glassware in medical, industrial and water laboratories
Specifica
Product Type Neodisher Z
Forma Liquid
pH 3 to 2.6
Sterilità Non-sterile
Composizione Citric acid, 2-octyl-2 H-isothiazol-3-one
Concentrazione 1 to 5 mL/L
Tipo di contenitore Cestello (allungata)
Densità 1.2 g/cm3 (20°C)
Descrizione 220 x 240 x 140 mm
Filtrato Filtered
Da utilizzare con (applicazione) Neutralizzazione di qualsiasi residuo alcalino presente sulla vetreria di laboratorio
Volume (sistema metrico) 5 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • neodisher Z
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: citric acid, anhydrous