Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
10 l
20 L
Dimensione della confezione:
10L
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
- Based on citric acid
- neodisher Z is used for neutralizing alkaline residues in washer disinfection
- Without phosphates, phosphoric acid, nitrogens compounds and surfactants
- Dosage of between 2-4 mL/L
- Gentle on materials
- Laboratory glassware in medical, industrial and water laboratories
Specifica
Specifica
| Product Type | Neodisher Z |
| Forma | Liquid |
| pH | 3 to 2.6 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Composizione | Citric acid, 2-octyl-2 H-isothiazol-3-one |
| Concentrazione | 1 to 5 mL/L |
| Densità | 1.2 g/cm3 (20°C) |
| Descrizione | 310 x 230 x 180 mm |
| Filtrato | Filtered |
| Volume (sistema metrico) | 10 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- neodisher Z
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: citric acid, anhydrous