Learn More
Neodymium Gallium Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished One Side, 110 Orientation, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11398847
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11398847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038504.KU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium Gallium Oxide Substrate
Nota nome Polished One Side
Quantità 5 Ea.
Formula molecolare NdGaO3
Numero MDL MFCD00210638