Learn More
Neodymium(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Codice prodotto. 11323708
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11323708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039301.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 37473-67-9 | C15H12F9NdO6 | 603.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37473-67-9
Formula molecolare C15H12F9NdO6
Molecular Weight (g/mol) 603.48
Numero MDL MFCD00058831
InChI Key ZFOAYWOXZZIEAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neodymium trifluoroacetylacetonate, neodymium iii trifluoroacetylacetonate-nd
PubChem CID 91654631
IUPAC Name neodymium;(Z)-5,5,5-trifluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Punto di fusione 140°C to 142°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Peso formulazione 603.48