Learn More
Neodymium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11382278
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11382278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013184.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14589-38-9 | C15H21NdO6 | 441.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14589-38-9
Formula molecolare C15H21NdO6
Molecular Weight (g/mol) 441.57
Numero MDL MFCD00013498
InChI Key AZTDRGMPTCCVFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Neodymium acetylacetonate
PubChem CID 122177161
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 150°C to 152°C
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
IUPAC Name neodymium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
Peso formulazione 441.57
Percent Purity 99.9%