Learn More
Neodymium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049689
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11373457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018680.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10024-93-8
Neodymium(III) chloride is used as a precursor for the production of neodymium metal. It is used as a catalyst and accelerates polymerization of various dienes such as polybutylene, polybutadiene, and polyisoprene. It has luminescence property and is widely used as fluorescent label in organic molecules, thereby helping in easy tracking of the compound using fluorescence microscope during various physical and chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10024-93-8
Numero MDL MFCD00011132
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) chloride
Punto di fusione 784°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,6450
Informazioni di solubilità Soluble in water and ethanol.
Peso formulazione 250.6
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.134 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neodymium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Neodymium chloride (NdCl3)